Learn More
Bromure de cyclohexylméthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
27.70€ - 283.00€
Identifiants chimiques
CAS 2550-36-9
Formule moléculaire C7H13Br
Poids moléculaire (g/mol) 177.09
Numéro MDL MFCD00001509
Clé InChI UUWSLBWDFJMSFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromomethyl cyclohexane, cyclohexylmethyl bromide, cyclohexane, bromomethyl, bromocyclohexylmethane, cyclohexylmethylbromide, cyclohexylmethybromide, bromomethyl-cyclohexane, pubchem3103, 1-bromomethylcyclohexane
CID PubChem 137636
SMILES BrCC1CCCCC1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10253832
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
111350050
5 g Flacon en verre
27.70€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10681195
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
111350250
25 g Flacon en verre
97.50€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10220753
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
111351000
100 g Flacon en verre
283.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
2550-36-9
177.09
UUWSLBWDFJMSFP-UHFFFAOYSA-N
137636
C7H13Br
MFCD00001509
bromomethyl cyclohexane, cyclohexylmethyl bromide, cyclohexane, bromomethyl, bromocyclohexylmethane, cyclohexylmethylbromide, cyclohexylmethybromide, bromomethyl-cyclohexane, pubchem3103, 1-bromomethylcyclohexane
BrCC1CCCCC1
Spécification
Cyclohexylmethyl bromide
Jaune
76°C to 77°C (26.0 mmHg)
Authentique
C7H13Br
1.4910 to 1.493
05, IV, 100
bromomethyl cyclohexane, cyclohexylmethyl bromide, cyclohexane, bromomethyl, bromocyclohexylmethane, cyclohexylmethylbromide, cyclohexylmethybromide, bromomethyl-cyclohexane, pubchem3103, 1-bromomethylcyclohexane
BrCC1CCCCC1
177.09
177.08
Liquide
2550-36-9
1.2800g/mL
57°C
95% min. (GC)
C6H11CH2Br
MFCD00001509
1.28
UUWSLBWDFJMSFP-UHFFFAOYSA-N
bromométhylcyclohexane
137636
96%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Liquide et vapeurs inflammables.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement