Learn More
Bromure de cyclohexylméthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10220753
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2550-36-9
Formule moléculaire C7H13Br
Poids moléculaire (g/mol) 177.09
Numéro MDL MFCD00001509
Clé InChI UUWSLBWDFJMSFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromomethyl cyclohexane, cyclohexylmethyl bromide, cyclohexane, bromomethyl, bromocyclohexylmethane, cyclohexylmethylbromide, cyclohexylmethybromide, bromomethyl-cyclohexane, pubchem3103, 1-bromomethylcyclohexane
CID PubChem 137636
SMILES BrCC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexylmethyl bromide
Couleur Jaune
Densité 1.2800g/mL
Point d’ébullition 76°C to 77°C (26.0 mmHg)
Point d’éclair 57°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11CH2Br
Indice de réfraction 1.4910 to 1.493
Quantité 100 g
Beilstein 05, IV, 100
Gravité spécifique 1.28
Nom IUPAC (bromométhyl)cyclohexane
Poids de la formule 177.08
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide