Learn More
Cyclohéptanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
39.90€ - 135.00€
Identifiants chimiques
CAS | 502-42-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 112.172 |
Numéro MDL | MFCD00004159 |
Clé InChI | CGZZMOTZOONQIA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | suberone, ketocycloheptane, suberon, ketoheptamethylene, cycloheptanon, cycloheptyloxy, chembl18607, cycloheptan-1-one, cyclo-heptanone, 1-oxocycloheptane |
CID PubChem | 10400 |
Nom IUPAC | cycloheptanone |
SMILES | C1CCCC(=O)CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11485453
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13421.18 |
50 g |
39.90€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11495453
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13421.30 |
250 g |
135.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cycloheptanone is used as a precursor for the synthesis of pharmaceuticals. A spasmolytic agent and vasodilator is produced from this chemical. They are also used in certain stereospecific enzymatic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa cycloheptanone est utilisée comme précurseur pour la synthèse des produits pharmaceutiques. Un agent spasmolytique et un vasodilatateur sont produits à partir de ce produit chimique. Ils sont également utilisés dans certaines réactions enzymatiques stéréospécifiques.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes, des agents réducteurs.
Identifiants chimiques
502-42-1 | |
112.172 | |
CGZZMOTZOONQIA-UHFFFAOYSA-N | |
10400 | |
C1CCCC(=O)CC1 |
C7H12O | |
MFCD00004159 | |
suberone, ketocycloheptane, suberon, ketoheptamethylene, cycloheptanon, cycloheptyloxy, chembl18607, cycloheptan-1-one, cyclo-heptanone, 1-oxocycloheptane | |
cycloheptanone |
Spécification
Cycloheptanone | |
-21°C | |
179°C to 181°C | |
Sweet | |
1.461 | |
UN1224 | |
14,2722 | |
It is insoluble in water. | |
C1CCCC(=O)CC1 | |
112.172 | |
112.17 |
502-42-1 | |
0.956 | |
55°C (131°F) | |
C7H12O | |
MFCD00004159 | |
969823 | |
suberone, ketocycloheptane, suberon, ketoheptamethylene, cycloheptanon, cycloheptyloxy, chembl18607, cycloheptan-1-one, cyclo-heptanone, 1-oxocycloheptane | |
CGZZMOTZOONQIA-UHFFFAOYSA-N | |
cycloheptanone | |
10400 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H226
Toxique en cas d’ingestion.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P374-P380-P501c
H226-H302+H332-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CÉTONES, LIQUIDES, N.S.A
missing translation for 'einecsNumber' : 207-937-6
missing translation for 'rtecsNumber' : GU3325000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only