Learn More
Cyclohéptanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Description
Cycloheptanone is used as a precursor for the synthesis of pharmaceuticals. A spasmolytic agent and vasodilator is produced from this chemical. They are also used in certain stereospecific enzymatic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La cycloheptanone est utilisée comme précurseur pour la synthèse des produits pharmaceutiques. Un agent spasmolytique et un vasodilatateur sont produits à partir de ce produit chimique. Ils sont également utilisés dans certaines réactions enzymatiques stéréospécifiques.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes, des agents réducteurs.
La cycloheptanone est utilisée comme précurseur pour la synthèse des produits pharmaceutiques. Un agent spasmolytique et un vasodilatateur sont produits à partir de ce produit chimique. Ils sont également utilisés dans certaines réactions enzymatiques stéréospécifiques.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes, des agents réducteurs.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cycloheptanone |
Point de fusion | -21°C |
Densité | 0.956 |
Point d’ébullition | 179°C to 181°C |
Point d’éclair | 55°C (131°F) |
Odeur | Sweet |
Indice de réfraction | 1.461 |
Quantité | 250 g |
Numéro UN | UN1224 |
Beilstein | 969823 |