Learn More
Chlorure de cyclobutanecarbonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
126.00€ - 436.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5006-22-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H7ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 118.56 |
Numéro MDL | MFCD00001319 |
Clé InChI | JFWMYCVMQSLLOO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclobutanecarboxylic acid chloride, cyclobutanecarbonylchloride, cyclobutane carbonyl chloride, cyclobutane-1-carbonyl chloride, cyclobutancarbonylchlorid, cyclobutylcarbonylchloride, cyclobutancarbonyl chloride, cyclobutyl carbonylchloride, cyclobutylcarbonyl chloride, acmc-1aqy1 |
CID PubChem | 78705 |
Nom IUPAC | Chlorure de cyclobutanecarbonyle |
SMILES | C1CC(C1)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11419836
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20317.09 |
10 g |
126.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11429836
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20317.18 |
50 g |
436.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5006-22-4 | |
118.56 | |
JFWMYCVMQSLLOO-UHFFFAOYSA-N | |
78705 | |
C1CC(C1)C(=O)Cl |
C5H7ClO | |
MFCD00001319 | |
cyclobutanecarboxylic acid chloride, cyclobutanecarbonylchloride, cyclobutane carbonyl chloride, cyclobutane-1-carbonyl chloride, cyclobutancarbonylchlorid, cyclobutylcarbonylchloride, cyclobutancarbonyl chloride, cyclobutyl carbonylchloride, cyclobutylcarbonyl chloride, acmc-1aqy1 | |
Chlorure de cyclobutanecarbonyle |
Spécification
Cyclobutanecarbonyl chloride | |
1.039 | |
37°C (99°F) | |
C5H7ClO | |
MFCD00001319 | |
956624 | |
cyclobutanecarboxylic acid chloride, cyclobutanecarbonylchloride, cyclobutane carbonyl chloride, cyclobutane-1-carbonyl chloride, cyclobutancarbonylchlorid, cyclobutylcarbonylchloride, cyclobutancarbonyl chloride, cyclobutyl carbonylchloride, cyclobutylcarbonyl chloride, acmc-1aqy1 | |
C1CC(C1)C(=O)Cl | |
118.56 | |
118.56 |
5006-22-4 | |
145°C | |
Stench | |
1.455 | |
UN2920 | |
Moisture Sensitive | |
JFWMYCVMQSLLOO-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de cyclobutanecarbonyle | |
78705 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H226
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES CORROSIFS, INFLAMMABLE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 225-680-8
missing translation for 'tsca' : Non
RUO – Research Use Only