Learn More
Chlorure de cyclobutanecarbonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11419836
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5006-22-4
Formule moléculaire C5H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 118.56
Numéro MDL MFCD00001319
Clé InChI JFWMYCVMQSLLOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclobutanecarboxylic acid chloride, cyclobutanecarbonylchloride, cyclobutane carbonyl chloride, cyclobutane-1-carbonyl chloride, cyclobutancarbonylchlorid, cyclobutylcarbonylchloride, cyclobutancarbonyl chloride, cyclobutyl carbonylchloride, cyclobutylcarbonyl chloride, acmc-1aqy1
CID PubChem 78705
Nom IUPAC Chlorure de cyclobutanecarbonyle
SMILES C1CC(C1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclobutanecarbonyl chloride
Densité 1.039
Point d’ébullition 145°C
Point d’éclair 37°C (99°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.455
Quantité 10 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 956624
Sensibilité Moisture Sensitive
Poids de la formule 118.56
Pourcentage de pureté 98%