Learn More
Cyclène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
48.80€ - 447.00€
Identifiants chimiques
CAS 294-90-6
Formule moléculaire C8H20N4
Poids moléculaire (g/mol) 172.27
Numéro MDL MFCD00066281
Clé InChI QBPPRVHXOZRESW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclen, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 12 anen4, 1,4,7,10tetraaza-cyclododecane, 5-26-11-00023 beilstein handbook reference, 1,4,7,10-tetracyclododecane, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane cyclen, tetraaza-12-crown-4, pubchem23801
CID PubChem 64963
ChEBI CHEBI:37391
Nom IUPAC 1,4,7,10-tétrazacyclododécane
SMILES C1CNCCNCCNCCN1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10687114
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
294320500
50 mg Flacon en verre
48.80€
50mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10348780
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
294322500
250 mg Flacon en verre
159.00€
250mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10036153
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
294320010
1 g Flacon en verre
447.00€
1g
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
Spécification
Identifiants chimiques
294-90-6
172.27
QBPPRVHXOZRESW-UHFFFAOYSA-N
64963
1,4,7,10-tétrazacyclododécane
C8H20N4
MFCD00066281
cyclen, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 12 anen4, 1,4,7,10tetraaza-cyclododecane, 5-26-11-00023 beilstein handbook reference, 1,4,7,10-tetracyclododecane, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane cyclen, tetraaza-12-crown-4, pubchem23801
CHEBI:37391
C1CNCCNCCNCCN1
Spécification
Cyclen
294-90-6
Blanc à jaune
97%
MFCD00066281
cyclen, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 12 anen4, 1,4,7,10tetraaza-cyclododecane, 5-26-11-00023 beilstein handbook reference, 1,4,7,10-tetracyclododecane, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane cyclen, tetraaza-12-crown-4, pubchem23801
QBPPRVHXOZRESW-UHFFFAOYSA-N
1,4,7,10-tétrazacyclododécane
64963
172.27
Poudre cristalline
97%
108.0°C to 113.0°C
Authentique
C8H20N4
15, 2699
Solubility in water: soluble
C1CNCCNCCNCCN1
172.27
CHEBI:37391
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif par contact cutané.
Nocif en cas d’ingestion.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Retirer im
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'rtecsNumber' : XA5253000
Identifiant produit
  • Cyclen
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.