Learn More
Cyclène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10348780
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 294-90-6
Formule moléculaire C8H20N4
Poids moléculaire (g/mol) 172.27
Numéro MDL MFCD00066281
Clé InChI QBPPRVHXOZRESW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclen, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 12 anen4, 1,4,7,10tetraaza-cyclododecane, 5-26-11-00023 beilstein handbook reference, 1,4,7,10-tetracyclododecane, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane cyclen, tetraaza-12-crown-4, pubchem23801
CID PubChem 64963
ChEBI CHEBI:37391
Nom IUPAC 1,4,7,10-tétrazacyclododécane
SMILES C1CNCCNCCNCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclen
Note relative au nom 97%
Point de fusion 108.0°C to 113.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Merck Index 15, 2699
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 172.27
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclen
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.