Learn More
Cyanamide, 95 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
56.60€ - 518.00€
Identifiants chimiques
CAS | 420-04-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CH2N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 42.04 |
Numéro MDL | MFCD00007572 |
Clé InChI | XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrogen, carbimide, amidocyanogen, carbamonitrile, cyanoamine, cyanogenamide, cyanogen nitride, n-cyanoamine, alzogur, dormex |
CID PubChem | 9864 |
ChEBI | CHEBI:16698 |
Nom IUPAC | cyanamide |
SMILES | C(#N)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10130412
|
Thermo Scientific Acros
181950250 |
25 g | Flacon en verre | N/A | |||||
10110462
|
Thermo Scientific Acros
181951000 |
100 g | Flacon en verre | N/A | |||||
10135823
|
Thermo Scientific Acros
181955000 |
500 g | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
420-04-2 | |
42.04 | |
XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N | |
9864 | |
cyanamide |
CH2N2 | |
MFCD00007572 | |
hydrogen, carbimide, amidocyanogen, carbamonitrile, cyanoamine, cyanogenamide, cyanogen nitride, n-cyanoamine, alzogur, dormex | |
CHEBI:16698 | |
C(#N)N |
Spécification
Cyanamide | |
420-04-2 | |
Blanc | |
141°C | |
94% min. (Argentometry) | |
H2NCN | |
03, IV, 145 | |
15, 2674 | |
Solubility in water: 775g/L. Other solubilities: soluble in alchol,phenols,amines,ethers,ketones,slightly soluble in benzene and halogenated,hydrocarbons | |
C(#N)N | |
0.1% (typically) formic acid | |
9864 | |
42.04 | |
Crystals |
95% | |
40.0°C to 47.0°C | |
260.0°C | |
Authentique | |
CH2N2 | |
MFCD00007572 | |
01,170; 03,71; 05,168; 12,147 | |
hydrogen, carbimide, amidocyanogen, carbamonitrile, cyanoamine, cyanogenamide, cyanogen nitride, n-cyanoamine, alzogur, dormex | |
XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N | |
cyanamide | |
42.04 | |
CHEBI:16698 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Suscept
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 206-992-3
Recommended Storage : Réfrigérateur +4°C
- Cyanamide, stabilized
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
RUO – Research Use Only