Learn More
Cyanamide, 95 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10110462
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 420-04-2
Formule moléculaire CH2N2
Poids moléculaire (g/mol) 42.04
Numéro MDL MFCD00007572
Clé InChI XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen, carbimide, amidocyanogen, carbamonitrile, cyanoamine, cyanogenamide, cyanogen nitride, n-cyanoamine, alzogur, dormex
CID PubChem 9864
ChEBI CHEBI:16698
Nom IUPAC cyanamide
SMILES C(#N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyanamide
Note relative au nom 95%
Point de fusion 40.0°C to 47.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 260.0°C
Point d’éclair 141°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCN
Quantité 100 g
Beilstein 03, IV, 145
Fieser 01,170; 03,71; 05,168; 12,147
Merck Index 15, 2674
Informations sur la solubilité Solubility in water: 775g/L. Other solubilities: soluble in alchol,phenols,amines,ethers,ketones,slightly soluble in benzene and halogenated,hydrocarbons
Stabilisateur 0.1% (typically) formic acid
Poids de la formule 42.04
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyanamide, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.