Learn More
Thermo Scientific™ Rotors pour lavage de cellules CW3
Lavage minutieux et reproductible des cellules sanguines à raison de 12 ou 24 tubes par cycle avec les rotors pour laveurs de cellules Thermo Scientific™ CW3.
1819.05€ - 2231.10€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Type | Rotor angulaire fixe |
FCR max. | 1 180 x g (centrifugeuse) ; 190 x g (lavage) |
Vitesse max. | 3 000 tr/min (centrifugeuse), 200 tr/min (lavage), 350 à 500 tr/min (décantation) |
Rayon (métrique) | 117 mm |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15426131
|
Thermo Scientific™
75000020 |
24 tubes |
2231.10€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15436131
|
Thermo Scientific™
75000021 |
12 tubes |
1819.05€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les rotors pour laveurs de cellules Thermo Scientific™ CW3 respectent les exigences de votre protocole tout en étant suffisamment souples pour accueillir 12 ou 24 échantillons et finir le lavage en à peine 3 minutes.
Optimisez la performance de précipitation- Lors du lavage, les tubes pivotent selon un angle positif fixe pour sédimenter rapidement les cellules au fond du tube
- Lors de la décantation, le rotor maintient les tubes selon un angle légèrement négatif, et la solution saline est décantée par centrifugation.
- Distributeur de solution saline monté directement sur le dessus du rotor afin de réduire le risque de contamination croisée
- Facile à retirer pour faciliter le nettoyage
- Le corps du rotor en acier inoxydable améliore la durabilité du système
Spécification
Acier inoxydable | |
1 180 x g (centrifugeuse) ; 190 x g (lavage) | |
117 mm | |
12 ou 10 mm |
Rotor angulaire fixe | |
3 000 tr/min (centrifugeuse), 200 tr/min (lavage), 350 à 500 tr/min (décantation) | |
75 mm | |
Laveur de cellules CW3 |