Learn More
Thermo Scientific™ Rotors pour lavage de cellules CW3
Lavage minutieux et reproductible des cellules sanguines à raison de 12 ou 24 tubes par cycle avec les rotors pour laveurs de cellules Thermo Scientific™ CW3.
Brand: Thermo Scientific™ 75000021
This item is not returnable.
View return policy
Description
Les rotors pour laveurs de cellules Thermo Scientific™ CW3 respectent les exigences de votre protocole tout en étant suffisamment souples pour accueillir 12 ou 24 échantillons et finir le lavage en à peine 3 minutes.
Optimisez la performance de précipitation- Lors du lavage, les tubes pivotent selon un angle positif fixe pour sédimenter rapidement les cellules au fond du tube
- Lors de la décantation, le rotor maintient les tubes selon un angle légèrement négatif, et la solution saline est décantée par centrifugation
- Distributeur de solution saline monté directement sur le dessus du rotor afin de réduire le risque de contamination croisée
- Faciles à retirer pour simplifier le nettoyage
Specifications
Ensemble de rotor à 12 places avec distributeur | |
Rotor angulaire fixe | |
1 180 x g (centrifugeuse) ; 190 x g (lavage) | |
117 mm | |
12 ou 10 mm |
Acier inoxydable | |
12 tubes | |
3 000 tr/min (centrifugeuse), 200 tr/min (lavage), 350 à 500 tr/min (décantation) | |
75 mm | |
Laveur de cellules CW3 |