Learn More
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ Copy Number Assay
Test du nombre de copies TaqMan™
422.00€ - 1480.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15561444
|
Applied Biosystems™
4400296 |
967 μl |
1480.00€
967µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15541444
|
Applied Biosystems™
4400294 |
360 μl |
422.00€
360µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15551444
|
Applied Biosystems™
4400295 |
750 μl |
838.00€
750µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les essais du nombre de copies de Custom et de Custom Plus TaqMan™ permettent la génération de résultats spécifiques, reproductibles et faciles à interpréter. Ils conviennent aux études de validation et aux grands écrans d’échantillons et offrent une approche ciblée flexible pour l’analyse du nombre de copies.Spécification
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.