Learn More
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ Copy Number Assay
Test du nombre de copies TaqMan™
Marque: Applied Biosystems™ 4400295
511.18 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les essais du nombre de copies de Custom et de Custom Plus TaqMan™ permettent la génération de résultats spécifiques, reproductibles et faciles à interpréter. Ils conviennent aux études de validation et aux grands écrans d’échantillons et offrent une approche ciblée flexible pour l’analyse du nombre de copies.Spécification
1 tube contenant un mélange de dosage préformulé 20X (tailles S et M) ou 60X (taille L) (1 sonde et 2 amorces). Conserver entre -15 et -25°C. |
|
Tube | |
Rapide | |
TaqMan™ | |
750 μl | |
60X | |
750 reactions |
Amorce-sonde | |
qPCR | |
Emballage durable | |
Test du nombre de copies TaqMan™ | |
Température ambiante | |
60 X | |
750 μl |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.