Learn More
Sartorius™ Balance de précision Cubis™ MSA sans pare-vent
Technologie de pointe et design de l’information offrant la solution de pesée ultime. La balance de précision sans pare-vent Sartorius™ Cubis™ MSA offre les niveaux de sécurité et de fiabilité les plus élevés et peut être personnalisé pour répondre à des flux de travail individuels. Certification CE.
5344.00€ - 9314.00€
Spécification
Interface d’automatisation | Écran tactile |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO ; FDA/USP ; GxP ; Vérifié |
Type de connexion | RS-232 25 broches / Bluetooth / RS-232 9 broches, PS inclus |
Type d’affichage | TFT couleur haute résolution pour un affichage à fort contraste |
Plage d’humidité | 50 à 80% d'humidité relative |
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11898441
|
Sartorius™
MSA10202S-0CE-D0 |
10,2 kg | 10 mg | 1 s | |||||
11868441
|
Sartorius™
MSA12201S-0CE-D0 |
12,2 kg | 100 mg | 0,8 s | |||||
11888441
|
Sartorius™
MSA5201S-0CE-D0 |
5,2 kg | 100 mg | 0,8 s | |||||
11878441
|
Sartorius™
MSA8201S-0CE-D0 |
8,2 kg | 100 mg | 0,8 s | |||||
11808451
|
Sartorius™
MSA8202S-0CE-D0 |
8,2 kg | 10 mg | 1 s | |||||
Description
L’unité d’affichage et de commande MSA est le modèle haut de gamme de la série Cubis pour une utilisation aisée. L’affichage graphique haute résolution et l’écran tactile fournissent une unité d’affichage et de commande optimale pour satisfaire les exigences les plus strictes. Les modèles Cubis MSA sont équipés d’une fonction d’avertissement intelligente en série qui détecte immédiatement toute inclinaison. Des messages clairs de réglage s’affichent à l’écran pour aider l’utilisateur à stabiliser la balance. Les trois interfaces de données incluses en série assurent une communication parfaite : Ethernet avec services Web implémentés, interface PC USB et interface RS232C pour accessoires / imprimantes Sartorius. Les interfaces en option sont les suivantes : Bluetooth, PC RS232C à 9 broches et PS/2. Alimentation électrique 100 V à 240 V, 50/60 Hz, adaptateur secteur. Le lecteur de carte SD intégré permet de transférer les données de pesée, les profils des utilisateurs, les configurations de tâches et les paramètres d’une balance à l’autre ou vers un PC. Évalue le poids, la détermination de la densité, les moyennes, la formulation, la pesée en pourcentage, la pesée de contrôle et la totalisation.- Unité d’affichage et de commande inclinable et amovible
- Compense l’erreur de charge excentrique / décentrée
- Pare-vent motorisé
- Protection par mot de passe
- Fonction de journal d’audit
- Conformité aux BPL
- Fonction de stabilisation motorisée en option
- Conversion d’unités de masse
- Fonctions programmables
- Deuxième mémoire de tare
Spécification
Écran tactile | |
RS-232 25 broches / Bluetooth / RS-232 9 broches, PS inclus | |
50 à 80% d'humidité relative | |
Assisté | |
Balance de précision | |
191 x 193 x 172 mm | |
172 mm | |
191 mm | |
100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 W 15 VDC ± 5% de la tension d'alimentation | |
7 W | |
50/60 Hz |
ISO ; FDA/USP ; GxP ; Vérifié | |
TFT couleur haute résolution pour un affichage à fort contraste | |
Certification CE | |
5°C à 40°C | |
Kilogrammes | |
193 mm | |
172 mm | |
206 mm | |
100/240 V | |
1 A |