Learn More
Sartorius™ Balance de précision Cubis™ MSA sans pare-vent
Technologie de pointe et design de l’information offrant la solution de pesée ultime. La balance de précision sans pare-vent Sartorius™ Cubis™ MSA offre les niveaux de sécurité et de fiabilité les plus élevés et peut être personnalisé pour répondre à des flux de travail individuels. Certification CE.
Marque: Sartorius™ MSA12201S-0CE-D0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pBalances de laboratoire Premium avec un affichage haut de gamme et une unité de contrôle qui peut être intégrée dans des flux de travail individuels, et être configurée pour s’adapter à divers récipients et conditions de pesée./pulliÉcran tactile inclinable avec TFT couleur haute résolution pour une reproduction brillante des textes et des graphiques/liliSimplicité d’utilisation et qualité d’affichage exceptionnelles, en particulier pour les applications complexes/liliLes Q-Apps téléchargeables peuvent être utilisées pour personnaliser des flux de travail individuels en fonction de besoins spécifiques/liliFonctions de minuterie programmables et seconde mémoire de tare/liliLa mise à niveau assistée est lancée en appuyant sur un bouton/liliBac de pesée plat, en acier inox, sans pare-vent pour peser de plus grandes capacités/liliÉtalonnée en usine et fournie avec un certificat de vérification juridique européen ; conforme aux BPL/liliÉquipée d’une fonction d’avertissement intelligente, d’une protection par mot de passe et d’une fonction de journal d’audit/liliTrois interfaces de données incluses pour une communication parfaite : Ethernet avec services Web implémentés, interface PC USB et interface RS232C pour accessoires/imprimantes Sartorius (Bluetooth, 9 broches, interfaces RS232C et PS/2 en option)/liliLe lecteur de carte SD intégré permet de transférer les données de pesée, les profils des utilisateurs, les configurations de tâches et les paramètres d’une balance à l’autre ou vers un PC/liliÉvalue le poids, la détermination de la densité, les moyennes, la formulation, la pesée en pourcentage, la pesée de contrôle et la totalisation/li/ulSpécification
Écran tactile | |
RS-232 25 broches / Bluetooth / RS-232 9 broches, PS inclus | |
12,2 kg | |
100 mg | |
Certification CE | |
≤±100 mg | |
100 g | |
–12,200 g | |
0,8 s | |
5000 g | |
Kilogrammes | |
193 mm | |
172 mm | |
191 mm | |
100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 W 15 VDC ± 5% de la tension d'alimentation | |
7 W | |
50/60 Hz |
ISO ; FDA/USP ; GxP ; Vérifié | |
200 mg | |
TFT couleur haute résolution pour un affichage à fort contraste | |
50 à 80% d'humidité relative | |
Assisté | |
≤1 s | |
MSA12201S | |
≤±50 mg | |
5°C à 40°C | |
Balance de précision | |
191 x 193 x 172 mm | |
206 mm | |
172 mm | |
206 mm | |
100/240 V | |
1 A |