Learn More
Sartorius Balance de laboratoire Semi-Micro Cubis™ II
BIOPHARMA
Offre une lisibilité de 10 μg et une capacité de pesée maximale de 220 g. Utilisée pour peser de petites quantités d’échantillons au μg près.
13275.00€ - 23055.00€
Spécification
Certifications/Conformité Balance avec certificat de validation type pour la Chine
Type de connexion Connecteur D-sub, 9 broches
Type d’affichage Écran tactile couleur
Comprend Calibrage interne
Matériau Aluminium, plastique PBT, verre flottant Optiwhite, et acier inoxydable
Consulter d'autres spécifications
Produits 9
Code produit Marque Capacité Modèle Précision affichage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité Modèle Précision affichage Prix Quantité et disponibilité  
16363287
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sartorius
MCA125P-2S00-I QP99
60 g, 120 g Balance avec chambre de pesée I 0,01 mg, 0,1 mg
17315.00€
1 pièce
16373287
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sartorius
MCA225P-2S00-I QP99
60 g, 120 g, 220 g Balance avec chambre de pesée I 0,01 mg, 0,02 mg, 0,05 mg
19465.00€
1 pièce
16404215
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sartorius
MCA225P-2S00-U QP99
60 g, 120 g, 220 g Balance avec Chambre de pesée U 0,01 mg, 0,02 mg, 0,05 mg
15430.00€
1 pièce
16413095
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sartorius
MCA125P-2S00-U QP99
60 g, 120 g Balance avec Chambre de pesée U 0,01 mg, 0,1 mg
13275.00€
1 pièce
16414185
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sartorius
MCA225P-2S00-A QP99
60 g, 120 g, 220 g Balance avec chambre de pesée A 0,01 mg, 0,02 mg, 0,05 mg
18235.00€
1 pièce
16423065
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sartorius
MCA125P-2S00-A QP99
60 g, 120 g Balance avec chambre de pesée A 0,01 mg, 0,1 mg
16085.00€
1 pièce
16444315
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sartorius
MCA225S-2S00-A QP99
220 g Balance avec chambre de pesée A 0,01 mg
23055.00€
1 pièce
16463195
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sartorius
MCA125S-2S00-A QP99
120 g Balance avec chambre de pesée A 0,01 mg
17170.00€
1 pièce
16463225
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sartorius
MCA125S-2S00-U QP99
120 g Balance avec Chambre de pesée U 0,01 mg
14365.00€
1 pièce
Description
Description
La nouvelle génération de balances de laboratoire modulaires Premium
La pesée dans un environnement réglementé peut être complexe, avec des directives et des contrôles de conformité stricts visant à assurer l’exactitude et la fiabilité des résultats requis par l’industrie pharmaceutique. L’une des technologies qui aident les scientifiques à atteindre ce niveau de précision est la série de balances Cubis™ II de Sartorius.
Tous les modules de pesée de la balance Cubis™ II sont conçus pour un fonctionnement intuitif, assisté par des systèmes de diagnostic intelligents. Ces éléments de conception garantissent un degré de répétabilité plus élevé pour différents flux de travaux tout en réduisant la probabilité d’une erreur humaine pendant la mesure. Elle inclut des interfaces utilisateur modernes et la conformité pharmaceutique et GxP et permet la manipulation des données, l’intégrité et la connectivité des données, la manipulation ergonomique des échantillons, l’intégration facile des procédés et une communication illimitée au plus haut niveau de précision et de précision.
Spécification
Spécification
Balance avec certificat de validation type pour la Chine
Écran tactile couleur
Aluminium, plastique PBT, verre flottant Optiwhite, et acier inoxydable
Balance analytique
Connecteur D-sub, 9 broches
Calibrage interne
2 s
100/240 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A