Learn More
Sartorius Balance de laboratoire Semi-Micro Cubis™ II
BIOPHARMA
Offre une lisibilité de 10 μg et une capacité de pesée maximale de 220 g. Utilisée pour peser de petites quantités d’échantillons au μg près.
Marque:  Sartorius MCA225P-2S00-I QP99
Code produit. 16373287
  • 19465.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La nouvelle génération de balances de laboratoire modulaires Premium
La pesée dans un environnement réglementé peut être complexe, avec des directives et des contrôles de conformité stricts visant à assurer l’exactitude et la fiabilité des résultats requis par l’industrie pharmaceutique.L’une des technologies qui aident les scientifiques à atteindre ce niveau de précision est la série de balances Cubis™ II de Sartorius.
Tous les modules de pesée de la balance Cubis™ II sont conçus pour un fonctionnement intuitif, assisté par des systèmes de diagnostic intelligents.Ces éléments de conception garantissent un degré de répétabilité plus élevé pour différents flux de travaux tout en réduisant la probabilité d’une erreur humaine pendant la mesure.Elle inclut des interfaces utilisateur modernes et la conformité pharmaceutique et GxP et permet la manipulation des données, l’intégrité et la connectivité des données, la manipulation ergonomique des échantillons, l’intégration facile des procédés et une communication illimitée au plus haut niveau de précision et de précision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Balance avec certificat de validation type pour la Chine
60 g, 120 g, 220 g
0,01 mg, 0,02 mg, 0,05 mg
Aluminium, plastique PBT, verre flottant Optiwhite, et acier inoxydable
2 s
100/240 V (± ; 10%), 50/60 Hz, 1,0 A
Connecteur D-sub, 9 broches
Écran tactile couleur
Calibrage interne
Balance avec chambre de pesée I
Balance analytique