Learn More
Hamilton™ Seringues Headspace CTC LEAP PAL COMBI-xt HDHT
Fonctionnent sans fuite grâce à un joint dynamique créé par une conception à ressort dans le piston. Les seringues Headspace Hamiltontrade; CTC LEAP PAL COMBI HDHT offrent un piston HD dynamique élevé qui compense les différents coefficients d’expansion, créant ainsi un meilleur joint sur une plus grande plage de températures.
228.00€ - 343.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Longueur (impériale) | 2 po |
Longueur (métrique) | 50,8 mm |
Type de produit | Seringue Gastight, Headspace |
Pression max. | 29 psig (2 bar) |
Code produit | Marque | Modèle | Calibre d’aiguille | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Calibre d’aiguille | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15336209
|
Hamilton™
209681 |
1001 GF | 23 G | 1 ml |
266.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15376209
|
Hamilton™
209682 |
1001 GF | 26 G | 1 ml |
242.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15346209
|
Hamilton™
209683 |
1002 GF | 23 G | 2,5 ml |
228.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15386209
|
Hamilton™
209684 |
1002 GF | 26 G | 2,5 ml |
340.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15356209
|
Hamilton™
209685 |
1005 GF | 23 G | 5 ml |
255.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15396209
|
Hamilton™
209686 |
1005 GF | 26 G | 5 ml |
343.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
ulliFonctionne sur une grande plage de températures allant jusqu’à 200deg;C/liliLa fixation de l’aiguille est chimiquement inerte, ce qui élimine les aiguilles retirées en raison du contact avec des solvants organiques et chlorés/liliLa fixation des aiguilles minimise les pics fantômes pour une gamme plus large de composants d’échantillons à analyser/liliLa conception à ressort crée un joint dynamique entre la pointe de piston et l’intérieur du corps en verre pour un fonctionnement sans fuite/liliDisponible dans une plage de volumes de 1 à 5 ml/li/ulSpécification
Non autoclavable | |
50,8 mm | |
29 psig (2 bar) | |
200deg;C | |
20deg;C | |
5 | |
Sans colle |
2 po | |
Seringue Gastight, Headspace | |
392deg;F | |
68deg;F | |
1/boîte | |
Échantillonneur automatique CTC LEAP CombiPAL |