Learn More
Hamilton™ Seringues Headspace CTC LEAP PAL COMBI-xt HDHT
Fonctionnent sans fuite grâce à un joint dynamique créé par une conception à ressort dans le piston. Les seringues Headspace Hamiltontrade; CTC LEAP PAL COMBI HDHT offrent un piston HD dynamique élevé qui compense les différents coefficients d’expansion, créant ainsi un meilleur joint sur une plus grande plage de températures.
Marque: Hamilton™ 209681
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliFonctionne sur une grande plage de températures allant jusqu’à 200deg;C/liliLa fixation de l’aiguille est chimiquement inerte, ce qui élimine les aiguilles retirées en raison du contact avec des solvants organiques et chlorés/liliLa fixation des aiguilles minimise les pics fantômes pour une gamme plus large de composants d’échantillons à analyser/liliLa conception à ressort crée un joint dynamique entre la pointe de piston et l’intérieur du corps en verre pour un fonctionnement sans fuite/liliDisponible dans une plage de volumes de 1 à 5 ml/li/ulSpécification
Non autoclavable | |
0,0133 in | |
0,025 in | |
2 po | |
Seringue Gastight, Headspace | |
392deg;F | |
68deg;F | |
20deg;C | |
1 ml | |
Échantillonneur automatique CTC LEAP CombiPAL |
23 G | |
0,34 mm | |
0,64 mm | |
50,8 mm | |
29 psig (2 bar) | |
200deg;C | |
1001 GF | |
1/boîte | |
5 | |
Sans colle |