Learn More
CSN3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CSN3 |
---|---|
Concentration | 0.22 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16815494
|
Proteintech
16032-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16805494
|
Proteintech
16032-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Kappa-casein stabilizes micelle formation, preventing casein precipitation in milk.Spécification
CSN3 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P07498 | |
1448 | |
CSN3 Fusion Protein Ag8901 | |
Primary | |
-20°C | |
CSN3 |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
casein kappa, CASK, CSN10, CSN3, CSNK, Kappa casein, KCA | |
CSN3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |