Learn More
CSN3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 16032-1-AP-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Kappa-casein stabilizes micelle formation, preventing casein precipitation in milk.Spécification
CSN3 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
CSN3 | |
casein kappa, CASK, CSN10, CSN3, CSNK, Kappa casein, KCA | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
1448 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
0.22 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
P07498 | |
CSN3 | |
CSN3 Fusion Protein Ag8901 | |
20 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |