Learn More
Kartell™ Récipient de cristallisation
En PTFE pour une bonne résistance chimique, mécanique et thermique. Le récipient de cristallisation Kartell™ convient le mieux aux dissolutions et aux digestions avec des acides et des agents corrosifs.
Marque:  Kartell™ 0063400
Code produit. 10132711
  • 108.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Excellente résistance chimique, mécanique et thermique
  • Peut être utilisé en toute sécurité pour une utilisation continue de -270°C à 250°C
  • Particulièrement adapté aux dissolutions et aux digestions avec des acides et des agents corrosifs
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
Blanc
350mL
62,22mm
PTFE
100mm
Récipient de cristallisation