Learn More
Kartell™ Récipient de cristallisation
En PTFE pour une bonne résistance chimique, mécanique et thermique. Le récipient de cristallisation Kartell™ convient le mieux aux dissolutions et aux digestions avec des acides et des agents corrosifs.
45.35€ - 108.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | PTFE |
Product Type Specs | Récipient de cristallisation |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10132711
|
Kartell™
0063400 |
350mL |
108.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10162851
|
Kartell™
0063900 |
100mL |
45.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Excellente résistance chimique, mécanique et thermique
- Peut être utilisé en toute sécurité pour une utilisation continue de -270°C à 250°C
- Particulièrement adapté aux dissolutions et aux digestions avec des acides et des agents corrosifs
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Blanc | |
PTFE | |
Récipient de cristallisation |