Learn More
Thermo Scientific™ Capteurs CryoMed™
Améliorez la fonctionnalité des congélateurs à débit contrôlé Thermo Scientific™ CryoMed™ grâce à ces capteurs CryoMed.
561.00€ - 594.00€
Spécification
Description | Sonde à thermocouple |
---|---|
Type | Sonde à thermocouple |
Type de bouchon | Hommes |
Capacité | Tube cryogénique, paille de gaine, flacon |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10061204
|
Thermo Scientific™
4000385 |
Tubes cryogéniques 1,2 / 2,0 dans CryoMed |
594.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10590275
|
Thermo Scientific™
4000386 |
Tubes cryogéniques 4,0 / 5,0 dans CryoMed |
561.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Améliorez la fonctionnalité des congélateurs à débit contrôlé Thermo Scientific™ CryoMed™ grâce à ces capteurs CryoMed.
Caractéristiques :- Capteurs de thermocouple pour tubes cryogéniques, paille de fourreau et échantillons de flacons
- Inclut une prise mâle
Recommandés pour :
Applications de congélation à débit contrôlé
Spécification
Sonde à thermocouple | |
Sonde à thermocouple | |
Hommes | |
Tube cryogénique, paille de gaine, flacon |