Learn More
Thermo Scientific™ Capteurs CryoMed™
Améliorez la fonctionnalité des congélateurs à débit contrôlé Thermo Scientific™ CryoMed™ grâce à ces capteurs CryoMed.
Marque: Thermo Scientific™ 4000385
537.61 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Améliorez la fonctionnalité des congélateurs à débit contrôlé Thermo Scientific™ CryoMed™ grâce à ces capteurs CryoMed.
Caractéristiques :- Capteurs de thermocouple pour tubes cryogéniques, paille de fourreau et échantillons de flacons
- Inclut une prise mâle
Recommandé dans les cas suivants :
Applications de congélation à débit contrôlé
Spécification
Sonde à thermocouple | |
7,06 ft3 | |
Tubes cryogéniques 1,2 / 2,0 dans CryoMed | |
Tube cryogénique, paille de gaine, flacon |
Sonde à thermocouple | |
2 ml | |
Hommes |