Learn More
Tenak™ Green Cardboard Cryobox
Cryobox made of water-repellent cardboard for long-lasting durability.
Marque:  Tenak™ TE22503
Code produit. 15280594
  • 104.00€ / 36 pièces
Expédition estimée: 20-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Construit en carton dur / carton
  • Hydrofuge pour une durabilité accrue
  • Peut être utilisé avec une large gamme de séparateurs de grille
Spécification
Spécification
Vert
Carré
136 x 136 x 50 mm
Carton
Boîte cryogénique