Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de crésol, niveau indicateur, pur
30.55€ - 234.17€
Identifiants chimiques
CAS | 1733-12-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C21H18O5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 382.43 |
Numéro MDL | MFCD00005878 |
Clé InChI | OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 73013 |
ChEBI | CHEBI:86218 |
Nom IUPAC | 3,3-bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione |
SMILES | CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10467740
|
Thermo Scientific Chemicals
151380050 |
5 g | Flacon en verre |
30.55€
5g |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10103350
|
Thermo Scientific Chemicals
151380250 |
25 g | Flacon en verre |
84.52€
25g |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10704294
|
Thermo Scientific Chemicals
151381000 |
100 g | Flacon en verre |
234.17€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurChemische Identifikatoren
1733-12-6 | |
382.43 | |
OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:86218 | |
CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1 |
C21H18O5S | |
MFCD00005878 | |
73013 | |
3,3-bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione |
Spezifikation
Cresol Red | |
1733-12-6 | |
MFCD00005878 | |
15, 2568 | |
OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N | |
CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1 | |
382.43 | |
CHEBI:86218 | |
Pures | |
from pH 7.0 (orange) to pH 8.8 (purple) | |
Poudre |
290.0°C | |
C21H18O5S | |
19, 91 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dil. acids, dil. alkalies and ethanol,, insoluble in diethyl ether, benzene | |
Authentique | |
3,3-bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione | |
73013 | |
382.42 | |
1500 min. (572nm, in 0.01N NaOH) | |
Marron-rouge ou vert |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cresol Red
RUO – Research Use Only