Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de crésol, niveau indicateur, pur
Code produit. 10103350
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1733-12-6
Formule moléculaire C21H18O5S
Poids moléculaire (g/mol) 382.43
Numéro MDL MFCD00005878
Clé InChI OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 73013
ChEBI CHEBI:86218
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
SMILES CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cresol Red
Point de fusion 290.0°C
Beilstein 19, 91
Merck Index 15, 2568
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dil. acids, dil. alkalies and ethanol,, insoluble in diethyl ether, benzene
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 382.42
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 1500 min. (572nm, in 0.01N NaOH)
Intervalle de transition visuelle from pH 7.0 (orange) to pH 8.8 (purple)
Couleur Marron-rouge ou vert
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Cresol Red