Learn More
Cole-Parmer™ Insert de couplage droit à déconnexion rapide CPC™
Raccord à déconnexion rapide avec interface simple pousser pour connecter pour votre tubulure rigide
14.25€ - 15.30€
Spécification
Type | Insert de couplage à déconnexion rapide |
---|---|
Couleur | Blanc |
Température (impériale) max. | 180°F |
Température (métrique) Max | 82°C |
Type de port | Déconnexion rapide x Push-to-Connect |
Code produit | Marque | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15427103
|
Cole-Parmer™
31304-20 |
3,43 cm |
14.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15437103
|
Cole-Parmer™
31304-22 |
3,76 cm |
15.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Branchez l’insert dans le corps pour connecter le raccord.
- Les moitiés de raccord se verrouillent immédiatement.
- Pour déconnecter les moitiés de raccord, il suffit d’appuyer sur l’ergot de blocage sur le corps de couplage.
- La soupape à ressort dans chaque raccord scelle de moitié le passage du flux.
- Des raccords droits sans vannes d’arrêt sont également disponibles.
- Tous les corps de raccord sont dotés de ressorts 316 et de loquets en acier inoxydable.
Specifications
Insert de couplage à déconnexion rapide | |
180°F | |
Déconnexion rapide x Push-to-Connect | |
Acétal |
Blanc | |
82°C | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène (ETO) | |
120°psi |