Learn More
Cole-Parmer™ Insert de couplage droit à déconnexion rapide CPC™
Raccord à déconnexion rapide avec interface simple pousser pour connecter pour votre tubulure rigide
Marque: Cole-Parmer™ 31304-20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Branchez l’insert dans le corps pour connecter le raccord.
- Les moitiés de raccord se verrouillent immédiatement.
- Pour déconnecter les moitiés de raccord, il suffit d’appuyer sur l’ergot de blocage sur le corps de couplage.
- La soupape à ressort dans chaque raccord scelle de moitié le passage du flux.
- Des raccords droits sans vannes d’arrêt sont également disponibles.
- Tous les corps de raccord sont dotés de ressorts 316 et de loquets en acier inoxydable.
Spécification
Insert de couplage à déconnexion rapide | |
180°F | |
Déconnexion rapide x Push-to-Connect | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène (ETO) | |
Acétal |
Blanc | |
82°C | |
1/4 x 1/4 po | |
3,43 cm | |
120°psi |