Learn More
DWK Life Sciences Lamelles de protection, en D 263™ M
Un verre de protection est utilisé pour recouvrir les échantillons pendant la microscopie.
16.22€ - 76.25€
Spécification
Matériau | D 263 M |
---|---|
À utiliser avec (application) | Couverture et fixation des échantillons pendant la microscopie; Répartition de gouttelettes sur la lame; Utilisation dans des machines de coloration ou de couverture automatique de lames de microscope |
Quantité | 10 x 100 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15346429
|
DWK Life Sciences
235503507 |
50 mm | 1,5 mm | ||||||
11619958
|
DWK Life Sciences
235503404 |
50 mm | 1 mm | ||||||
15326429
|
DWK Life Sciences
235503207 |
22 mm | 1 mm | ||||||
15356429
|
DWK Life Sciences
235503601 |
60 mm | 1 mm | ||||||
15366429
|
DWK Life Sciences
235503704 |
60 mm | 1,5 mm | ||||||
15367610
|
DWK Life Sciences
235503104 |
18 mm | 1 mm | ||||||
15336429
|
DWK Life Sciences
235503301 |
40 mm | 1 mm | ||||||
Description
La microscopie est une méthode de visualisation qui permet d'examiner des objets dont la résolution est inférieure à l'œil humain. Les objets à observer sont tellement grossis qu'ils peuvent être visualisés sous forme d'images. Pour la préparation d'échantillons, les objets à examiner sont découpés en tranches très minces. Ces sections sont ensuite déposées sur une lamelle et recouvertes d'un verre de protection et de solutions appropriées. Afin de visualiser les sections sous le microscope, les sections sur la lamelle doivent être plongées dans un bain de coloration.- Le verre borosilicaté blanc pur (D 263™ M) est sans absorption dans le spectre visible
- Haute homogénéité optique du verre grâce à un processus de fabrication optimal garantissant l'absence pratiquement totale de défauts de surface, d'inclusions, de traînées, de bulles et de stries
- Hautement transparent et incolore (neutralité de couleur)
- La grande planéité offre des conditions de travail optimales
- Mouillabilité exceptionnelle
Spécification
D 263 M | |
Couverture et fixation des échantillons pendant la microscopie; Répartition de gouttelettes sur la lame; Utilisation dans des machines de coloration ou de couverture automatique de lames de microscope | |
10 x 100 |