Learn More
DWK Life Sciences Lamelles de protection, en D 263™ M
Un verre de protection est utilisé pour recouvrir les échantillons pendant la microscopie.
Marque: DWK Life Sciences 235503207
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La microscopie est une méthode d’observation et d’examen des objets qui sont invisibles à l’œil nu humain. Les objets à observer sont grossis jusqu’à ce qu’ils puissent être affichés en tant qu’images. Pour la préparation des échantillons, les objets à examiner sont coupés en coupes très minces. Ces sections sont ensuite appliquées à une lame et recouvertes d’une lame porte-objet et de solutions appropriées. Pour visualiser les sections sous le microscope, les sections de la lame doivent être teintées dans un bain de colorant.
- Le verre borosilicaté blanc pur (D 263™ M) est sans absorption dans le champ spectral visible
- Grande homogénéité optique du verre et donc pratiquement exempt de défauts de surface, d’inclusions, de stries, de bulles et de stries gênantes en raison d’un procédé de fabrication optimal
- Hautement transparent et incolore (neutralité des couleurs)
- La planéité élevée assure des conditions de travail optimales
- Mouillabilité très uniforme
Spécification
D 263 M | |
22 mm | |
Couverture et fixation des échantillons pendant la microscopie; Répartition de gouttelettes sur la lame; Utilisation dans des machines de coloration ou de couverture automatique de lames de microscope |
22 mm | |
1 mm | |
10 x 100 |