Learn More
Hirschmann™ Counting Chambers Double Net Ruling
Facilitates quick and easy determination of cell concentration in liquid samples. Hirschmann™ Counting Chambers are available in a variety of depths to fit a range of systems.
61.10€ - 202.00€
Spécification
Type de produit | Chambres de comptage, double structure nette |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Comprend | 2 lamelles couvre-objet pour hémacytomètre |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10638902
|
Hirschmann™
8100105 |
Chambre de comptage selon la norme Thoma |
61.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10448851
|
Hirschmann™
8100106 |
Chambre de comptage selon la nouvelle norme Thoma |
61.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10521412
|
Hirschmann™
8100111 |
Chambre de comptage selon la norme Nageotte |
202.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10438701
|
Hirschmann™
8100101 |
Chambre de comptage d’après Bürker |
61.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Double net ruling
- Including 2 cover glasses for hemacytometer
- CE acc. IVD 98/79 EC
Certifications
CE acc. IVD 98/79 EC
Spécification
Chambres de comptage, double structure nette | |
1 de chaque | |
2 lamelles couvre-objet pour hémacytomètre |