Learn More
Hirschmann™ Counting Chambers Double Net Ruling
Facilitates quick and easy determination of cell concentration in liquid samples. Hirschmann™ Counting Chambers are available in a variety of depths to fit a range of systems.
Marque: Hirschmann™ 8100106
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Double structure nette
- Avec 2 lamelles couvre-objet pour hémacytomètre
- CE conforme à la norme IVD 98/79 CE
Certifications
CE acc. IVD 98/79 EC
Spécification
Chambres de comptage, double structure nette | |
1 de chaque | |
2 lamelles couvre-objet pour hémacytomètre |
Chambre de comptage selon la nouvelle norme Thoma | |
0,1 mm |