Learn More
Sartorius™ Papier de chromatographie FN 7A pour linters de coton
182.58€ - 188.70€
Spécification
Technique | Chromatographie |
---|---|
Format | Feuille |
Qualité | FN 7 A |
Matériau | Linter de coton |
Description
Spécification
Chromatographie | |
Feuille | |
FN 7 A | |
Linter de coton |