Learn More
Sartorius™ Papier de chromatographie FN 7A pour linters de coton
Marque: Sartorius™ FT-2-508-060090N
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Feuille | |
Linter de coton | |
60 mm |
FN 7 A | |
90 mm | |
Chromatographie |