Learn More
Corning™ Pipeteurs multicanaux Costar™ 8-Pette™ et 12-Pette™
Les pipettes à volume réglable peuvent utiliser n’importe quel nombre de canaux sans affecter la précision du pipetage
1337.55€ - 1453.74€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Gamme de produits | Costar™ 8-Pette™ and 12-Pette™ |
Stérilité | Non-sterile |
Type | Pipette |
Volume (métrique) | 20 à 200 mu;l |
Description
- Conception ergonomique de la poignée-pistolet permettant de réaliser des opérations de pipetage répétitives sans fatiguer le pouce
- Tige de réglage du volume en micromètres pour un réglage rapide et facile de 20 à 200 μl, par incréments de 0,5 μl
- Déclencheur d’éjecteur de pointe à l’écart pour empêcher l’éjection accidentelle des pointes
- Chaque unité est inspectée et étalonnée pour une précision de ±2 %
- Entièrement autoclavables
- Résultats des tests de précision inclus avec chaque unité
Informations sur la commande
Compatibles avec toutes les pointes universelles Fisherbrand™.
Spécification
Autoclavables | |
Non-sterile | |
20 à 200 mu;l |
Costar™ 8-Pette™ and 12-Pette™ | |
Pipette |