Learn More
Corning™ Pipeteurs multicanaux Costar™ 8-Pette™ et 12-Pette™
Les pipettes à volume réglable peuvent utiliser n’importe quel nombre de canaux sans affecter la précision du pipetage
Marque: Corning™ 4880
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ces pipettes multicanaux de 20-200 μl sont dotées d’un mécanisme de contrôle unique et ergonomique de type déclenchement et de distribution conçu pour réduire la fatigue du pouce lors du pipetage répétitif.
• Le volume s’ajuste avec un fuseau à échelle vernier
• Les pipettes sont entièrement autoclavables
Informations sur la commande
Compatibles avec toutes les pointes universelles Fisherbrand™.
Spécification
Autoclavable | |
Costar™ 8-Pette™ and 12-Pette™ | |
Pipette |
12 | |
Non stérile | |
20 à 200 μl |