Learn More
Corning™ Récipients pour échantillons en plastique jetables Snap-Seal
Conçus pour un large éventail d’applications et garantissent une excellente étanchéité lorsqu’ils sont correctement fermés
74.38€ - 151.93€
Spécification
Graduated | Oui |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Stérilité | Non stérile |
Couleur de bouchon | Naturel |
Matériau du bouchon | PP |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10176143
|
Corning™
1730-5X |
13 mL | 16 mm | 94mm | |||||
10268673
|
Corning™
1730-2C |
45 mL | 30 mm | 84mm |
151.93€
400 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11855400
|
Corning™
1730-4H |
120 mL | 45 mm | 91mm |
100.75€
200 pièces |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10369783
|
Corning™
1730-4L |
120 mL | 68 mm | 52mm |
103.71€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10618774
|
Corning™
1730-8 |
240 mL | 80 mm | 75 mm |
74.38€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10763394
|
Corning™
1730-10 |
300 mL | 63 mm | 112 mm |
84.75€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Utilisation pratique d’une seule main
- Fabriqués à partir de PP translucide recyclable, récipients droits à fond plat
- Le dispositif de verrouillage Snap-Seal maintient le bouchon fermé et sécurisé
- PP
- Parfaits pour les liquides ou les solides
- Gradués en millilitres et en onces
- Bouchon à charnière avec surface rugueuse pour marquage au stylo ou au crayon
- Le mécanisme d’étanchéité breveté assure une étanchéité sûre
Spécification
Oui | |
Non stérile | |
PP | |
Translucide |
Polypropylène | |
Naturel | |
Bouchon à clipser à charnière |