Learn More
Corning™ Récipients pour échantillons en plastique jetables Snap-Seal
Conçus pour un large éventail d’applications et garantissent une excellente étanchéité lorsqu’ils sont correctement fermés
Marque: Corning™ 1730-5X
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Conçus pour un large éventail d’applications, ces récipients garantissent une excellente étanchéité lorsqu’ils sont correctement fermés Le dispositif de verrouillage Snap-Seal maintient le bouchon fermé et sécurisé Le bouchon à charnière spécialement conçu reste en place pour réduire les risques de contamination des échantillons. Les récipients sont fabriqués en polypropylène recyclable, ils sont translucides pour une utilisation normale. Les récipients sont gradués en millilitres et en onces, la surface rugueuse du bouchon permet le marquage.
Spécification
Oui | |
Non stérile | |
13 mL | |
PP | |
Translucide | |
94mm | |
500/boîte |
Polypropylène | |
0,45 oz. | |
Naturel | |
Bouchon à clipser à charnière | |
16 mm | |
500/carton |