Learn More
Corning™ Béchers de forme basse en polypropylène réutilisables, gradués
Béchers en PP translucide avec graduations bleues imprimées.
30.25€ - 136.00€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | Résistance chimique et aux hautes températures |
Température (impériale) de fonctionnement max. | 68°F |
Température (métrique) de fonctionnement max. | 20°C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11327841
|
Corning™
1000P-25 |
25 ml |
62.10€
24 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11377841
|
Corning™
1000P-50 |
50 ml |
36.35€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11397831
|
Corning™
1000P-100 |
100 ml |
35.50€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11307841
|
Corning™
1000P-150 |
150 ml |
45.60€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11337841
|
Corning™
1000P-250 |
250 ml |
30.25€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11367841
|
Corning™
1000P-400 |
400 ml |
38.59€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11397841
|
Corning™
1000P-600 |
600 ml |
48.80€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11317841
|
Corning™
1000P-1L |
1 L |
61.80€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11347841
|
Corning™
1000P-2L |
2 000 ml |
134.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11357841
|
Corning™
1000P-3L |
3 000 ml |
96.55€
4 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11387841
|
Corning™
1000P-5L |
5 000 ml |
136.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Béchers en polypropylène translucide avec graduations bleues imprimées.
Spécification
Translucide | |
Résistance chimique et aux hautes températures | |
20°C | |
Autoclavable | |
Oui | |
Échelle graduée bleue |
PP | |
68°F | |
Bécher | |
Non | |
DIN, ASTM classe A et B | |
Griffin |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Béchers de forme basse en polypropylène réutilisables, gradués