Learn More
Corning™ Béchers de forme basse en polypropylène réutilisables, gradués
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1 L
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
Description
Béchers en polypropylène translucide avec graduations bleues imprimées.
Spécification
Spécification
Couleur | Translucide |
Diamètre (impériale) externe | 2,2 in |
Diamètre (métrique) externe | 5,6 cm |
Capacité (métrique) | 150 ml |
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | Résistance chimique et aux hautes températures |
Hauteur (impériale) | 3,1 po |
Hauteur (métrique) | 8 cm |
Incréments | 20 ml |
Température (impériale) de fonctionnement max. | 68°F |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Béchers de forme basse en polypropylène réutilisables, gradués >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu