Learn More
Corning™ Reusable Plastic Erlenmeyer Flasks with Red Graduations
Translucent polymethylpentene; with polypropylene screw cap
43.74€ - 112.30€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Type de goulot | Col étroit |
Nb par paquet | 1/boîte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17223554
|
Corning™
4990P-50 |
50 ml | 10 ml | ||||||
17293544
|
Corning™
4990P-100 |
100 ml | 20 ml | ||||||
17233554
|
Corning™
4990P-500 |
500 ml | 100 ml |
112.30€
6 pièces |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17213554
|
Corning™
4990P-250 |
250 ml | 50 ml |
84.64€
6 pièces |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17203554
|
Corning™
4990P-1L |
1 L | 200 ml |
94.75€
4 pièces |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Translucent polymethylpentene flasks are manufactured with red graduations for reference. The flasks have a screw neck and are supplied with a PP cap.
Spécification
Polypropylène | |
Col étroit | |
1/boîte |