Learn More
Corning™ Reusable Plastic Erlenmeyer Flasks with Red Graduations
Translucent polymethylpentene; with polypropylene screw cap
Marque: Corning™ 4990P-100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les flacons translucides en polyméthylpentène sont fabriqués avec des graduations rouges pour référence. Les flacons sont dotés d’un col vissant et sont fournis avec un bouchon en PP.
Spécification
Polypropylène | |
Polypropylène | |
Col étroit | |
1/boîte |
100 ml | |
20 ml | |
6/carton | |
Bouchon à vis |