Learn More
Corning™ Filtres pour seringues RC
Haute résistance à l’éclatement pour des performances garanties
129.00€ - 159.92€
Spécification
Matériau | Cellulose régénérée |
---|---|
Matériau (membrane) | Cellulose régénérée |
Porosité | 0,2 μm |
À utiliser avec (application) | Pour la culture de tissu et la HPLC |
Pression nominale | 87 psi |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Volume mort (après purge de l’air) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Volume mort (après purge de l’air) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10482012
|
Corning™
431212 |
4,0 mm | 5 μl | ||||||
10012471
|
Corning™
431222 |
25 mm | 150 μl |
159.92€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10670502
|
Corning™
431215 |
15 mm | 10 μl |
149.29€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Pour les applications de culture de tissu et HPLC. Boîtier en PP.
- Diamètres : Diamètres de 4, 15 ou 25 mm pour des volumes allant de 0,5 à 100 ml
Membranes en RC certifiées pour l’absence de pics dus à des éléments étrangers dans le domaine de l’ultraviolet, lors des applications de HPLC. Les filtres en RC sont certifiés non cytotoxiques et apyrogènes.
Informations sur la commande
La taille des pores et le type de membrane sont imprimés sur chaque filtre pour seringue. Les filtres stériles sont conditionnés individuellement dans des blisters dans des boîtes de 50, les filtres non stériles dans des boîtes de 50.
Compliance
Fabrication conforme aux normes ISO 9002 et aux BPF ; intégrité testée à 100 %. Ces filtres certifiés HPLC (RC) subissent des tests pointus pour garantir l’absence de pics dus à des éléments étrangers dans la plage UV.
Spécification
Cellulose régénérée | |
0,2 μm | |
87 psi | |
Filtre pour seringue |
Cellulose régénérée | |
Pour la culture de tissu et la HPLC | |
PP | |
0,5 à 100 mL |