Learn More
Corning™ Filtres pour seringues RC
GREENER_CHOICE
Haute résistance à l’éclatement pour des performances garanties
Marque:  Corning™ 431215
138.69 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10670502
  • 149.29€ / 50 pièces
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Une large gamme de membranes est disponible afin de répondre à vos besoins : Polyéthersulfone (PES) – liaison protéique faible et débits plus rapides ; acétate de cellulose sans surfactant (SFCA) – liaison protéique minimale ; polytétrafluoroéthylène (PTFE) – résistance aux produits chimiques ; cellulose régénérée (CR) – meilleur choix pour la compatibilité DMSO ; nylon (NY) – hydrophile, sans surfactant et substances extractibles minimales.
  • 100 % au test d’intégrité, apyrogène et non cytotoxique, fabrication conforme à la norme ISO 9001.
Informations sur la commande
La taille des pores et le type de membrane sont imprimés sur chaque filtre pour seringue. Les filtres stériles sont conditionnés individuellement dans des blisters dans des boîtes de 50, les filtres non stériles dans des boîtes de 50.
Compliance
Fabrication conforme aux normes ISO 9002 et aux BPF ; intégrité testée à 100 %. Ces filtres certifiés HPLC (RC) subissent des tests pointus pour garantir l’absence de pics dus à des éléments étrangers dans la plage UV.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cellulose régénérée
0,2 μm
10 μl
PP
0,5 à 100 mL
Cellulose régénérée
Pour la culture de tissu et la HPLC
87 psi
Filtre pour seringue
15 mm