Learn More
Corning™ Multi-flacon mimétique MEC PureCoat™
Inclut plusieurs couches avec bouchon ventilé
860.00€ - 1200.00€
Spécification
Type de goulot | Fileté |
---|---|
Nb par paquet | 1/Paquet |
Forme | Erlenmeyer à baffles |
Stérilité | Stérile |
Forme du fond | Sans chicanes |
Code produit | Marque | Traitement de surface | Surface de culture | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Traitement de surface | Surface de culture | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15319830
|
Corning™
356244 |
Non traité | 525 cm2 |
915.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15329830
|
Corning™
356245 |
Non traité | 875 cm2 |
1200.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15349830
|
Corning™
356274 |
Corning CellBIND Surface | 525 cm2 |
860.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15359830
|
Corning™
356275 |
Corning CellBIND Surface | 875 cm2 |
1065.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Exempt de composants d’origine animale ; Revêtement en peptide synthétique lié par covalence au support de culture
- Compatible avec une large gamme de formulations de milieux sans sérum, sans xéno et sans composants d’origine animale
- Également compatible avec une vaste gamme de réactifs de dissociation cellulaire
- Simplification des flux de travaux de culture cellulaire, réduction des manipulations et du risque de contamination
- Croissance cellulaire uniforme et évolution prévisible
- Non cytotoxique
- Stérile
Spécifications
- Forme du flacon : rectangulaire
- Type de col : droit
- Traitement de surface : enduit de fibronectine
- Matériau des bouchons : PP
- Format disponibles : 6/boîte ou 8/boîte
- Surface de croissance cellulaire : 525 cm2 et 875 cm2
Compliance
Conformes aux normes de fabrication BPFa (ISO 9001 : 2008, ISO 13485 : 2012)
Spécification
Fileté | |
Erlenmeyer à baffles | |
Sans chicanes |
1/Paquet | |
Stérile | |
Ventilé/Fermé |