Learn More
Corning™ Multi-flacon mimétique MEC PureCoat™
Inclut plusieurs couches avec bouchon ventilé
Marque: Corning™ 356245
Description
Les surfaces et substrats Corning mimétiques de la MEC contiennent des peptides synthétiques biologiquement actifs exempts de produits d’origine animale, scientifiquement conçus pour imiter les motifs d’adhérence cellulaire des protéines de la MEC naturelle. Les peptides autorisent une liaison et une signalisation cellulaires optimales dans une large gamme de formulations de milieux sans sérum, exempts de xéno-contaminants et de produits d’origine animale, favorisant la propagation et la différenciation de différents types de cellules souches, progénitrices et primaires.
Le support de culture Corning PureCoat est revêtu de peptides synthétiques biologiquement actifs exempts de produits d’origine animale, liés de façon covalente à une surface exclusive et offre une alternative économique et très homogène aux peptides extracellulaires à auto-revêtement. La liaison covalente exclusive oriente les peptides pour une liaison et une signalisation optimales.
Compliance
Conformes aux normes de fabrication BPFa (ISO 9001 : 2008, ISO 13485 : 2012)
Spécification
Flacon Erlenmeyer avec tube de 1/8 in | |
6 | |
Erlenmeyer à baffles | |
Stérile | |
Ventilé/Fermé | |
Non traité |
Fileté | |
1/Paquet | |
Traitée pour culture tissulaire | |
Sans chicanes | |
875 cm2 |