Learn More
Corning™ Flacons de stockage en PET, octogonaux
En polyéthylène téréphtalate (PET), pour obtenir un produit léger, transparent et incassable. Les flacons de stockage octogonaux en PET Corning™ sont parfaitement adaptés au stockage et à l’échantillonnage de milieux, produits biologiques et autres solutions aqueuses.
211.26€ - 281.70€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour le stockage et l’échantillonnage de milieux de culture, produits biologiques et autres solutions aqueuses |
Matériau | PET |
Stérilité | Stérile |
Couleur de bouchon | Naturel |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13206798
|
Corning™
431729 |
30 ml | 10, 20, 30 mL | 61 mm |
267.90€
120 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13216798
|
Corning™
431730 |
60 ml | 25 à 125 ml | 81 mm |
281.70€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11751595
|
Corning™
431731 |
125 ml | 25 à 125 ml | 115 mm |
220.46€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11761595
|
Corning™
431732 |
250 ml | 50 à 250 ml | 142 mm |
275.56€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11721595
|
Corning™
431733 |
500 ml | 50 à 500 ml | 180 mm |
211.26€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11741595
|
Corning™
431734 |
1 L | 50 à 1000 ml | 220 mm |
272.50€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Les flacons incassables ergonomiques sont faciles à manipuler et offrent une excellente alternative au verre
- Bouchon à vis étanche, inviolable en PEHD de 31,7 mm
- Graduations moulées pour des mesures précises
- Conditionnement dans deux plateaux pratiques et conditionnés sous film plastique thermorétracté dans un sachet externe pour une propreté garantie
- Sterilisé à SAL 10-6 et certifié non pyrogénique
- Flacons conformes à la norme USP classe VI, certifiés non cytotoxiques et non hémolytiques
Spécification
Naturel | |
PET | |
Naturel | |
USP classe VI | |
Octogonale | |
Bouchon à vis |
Pour le stockage et l’échantillonnage de milieux de culture, produits biologiques et autres solutions aqueuses | |
Stérile | |
34,7 mm | |
Oui | |
PEHD |